Learn More
Cytiva HiTrap Capto MMC Säulen
HiTrap Capto MMC ist mit Capto MMC, einem multimodalen BioProcess Ionenaustausch-Medium, vorgepackt. Die multimodale Funktionalität bietet im Vergleich zu herkömmlichen Ionenaustauschern eine andere Selektivität und bindet Proteine mit hoher oder niedriger Ionenstärke.
Marke:  Cytiva 11-0032-75
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11748408
  • 686.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohes dynamisches Bindungsvermögen bei hoher Leitfähigkeit.
  • Selektivität ermöglicht die Bindung in Gegenwart von Salz.
  • Hoher Volumendurchsatz.
  • HiTrap Capto MMC kann zur Bindung von Proteinen an die Leitfähigkeit des eingebrachten Ausgangsmaterials und zur Lösung spezifischer Reinigungsaufgaben verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Wässriger Puffer
5 ml
16 mm
0,98 in.
300 kPa bei 600 cm/h
3 bar
75μ m
4 bis 30 °C
Bindung von Proteinen an die Leitfähigkeit des Futtermittel-Ausgangserzeugnisses und Lösung spezifischer Aufreinigungsaufgaben
HiTrap Capto MMC Säule
0.62 Zoll
5 x 5 ml
25 mm
Polypropylen
2 bis 12
Hochvernetzte Agarose
Affinitätssäule
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • hitrap capto MMC 5ml
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol