Learn More
Cytiva HiScale™ Columns Packed with Superdex™ Increase or Superose™ Increase Resins
Similar to the new-generation Superdex™ Increase and Superose™ Increase Size Exclusion Chromatography (SEC) Columns, but for use with purifying larger volumes of up to 8.5 mL
6877.00 € - 11000.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit Größenausschlusschromatographie
Max. Druck 2 MPa
Menge Je 1
Inhalt und Lagerung Lagerung bei 4 ° bis 30 °C, 20 % Ethanol
Typ Säule
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Verpackungsmaterial Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackungsmaterial Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15948872
Unterlagen ansehen
Cytiva
29321907
Superdex 75 Increase 3,2 ml
6877.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15958872
Unterlagen ansehen
Cytiva
29321908
Superdex 75 Increase 8,5 mL
11000.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15928872
Unterlagen ansehen
Cytiva
29321905
Superdex 200 Increase 3,2 ml
6877.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15938872
Unterlagen ansehen
Cytiva
29321906
Superdex 200 Increase 8,5 mL
11000.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15908872
Unterlagen ansehen
Cytiva
29321903
Superose 6 Increase 3,2 ml
6877.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15918872
Unterlagen ansehen
Cytiva
29321904
Superose 6 Increase 8,5 mL
11000.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • High-resolution SEC columns
  • Small particle size and narrow particle size distribution of the packed resin ensures highly pure protein
Spezifikation
Spezifikation
Größenausschlusschromatographie
Je 1
Säule
2 MPa
Lagerung bei 4 ° bis 30 °C, 20 % Ethanol
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Superdex 75 Increase HiScale 16/40
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.