Learn More
Cytiva HiScale™ Columns Packed with Superdex™ Increase or Superose™ Increase Resins
Similar to the new-generation Superdex™ Increase and Superose™ Increase Size Exclusion Chromatography (SEC) Columns, but for use with purifying larger volumes of up to 8.5 mL
Marke: Cytiva 29321905
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochauflösende SEC-Säulen
- Kleine Partikelgröße und begrenzte Partikelgrößenverteilung des gepackten Harzes gewährleisten hochreines Protein
Spezifikation
Größenausschlusschromatographie | |
Je 1 | |
3,2 ml | |
Superdex 200 Increase |
2 MPa | |
Lagerung bei 4 ° bis 30 °C, 20 % Ethanol | |
16 x 400 mm | |
Säule |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Superdex 200 Increase HiScale 16/40
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol