Learn More
Cytiva His SpinTrap™ Zentrifugationssäulen
Für die einfache Aufreinigung im kleinen Rahmen von Histidin-getaggten Proteinen und das schnelle Expressions-Screening durch Zentrifugation. Cytiva Life Sciences™ His SpinTrap™ Spin-Säulen und Kit enthalten vorgepackte, einteilige Spin-Säulen.
440.00 € - 462.00 €
Spezifikation
Beschreibung | His SpinTrap ist eine vorgepackte, einteilige Spin-Säule zur Aufreinigung von Histidin-markierten Proteinen durch immobilisierte Metall-Affinitätstschromatographie (IMAC) |
---|---|
Support-Typ | 6 % hochvernetzte Agarose |
Inhalt und Lagerung | 4°bis 30 °C |
Typ | His SpinTrap |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11733319
|
Cytiva
28-4013-53 |
His SpinTrap |
440.00 €
50 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10157094
|
Cytiva
28-9321-71 |
His SpinTrap-Kit |
462.00 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Einweg-Spinsäulen, vorgepackt mit Ni Sepharose High Performance Medium mit geladenen Nickelionen, vernachlässigbares Ausbluten der Ionen
- Ein Lauf in einer gewöhnlichen Mikrozentrifuge dauert ungefähr 10 min.
- Die Ausbeute beträgt bis zu 750 μg aufgereinigtes Protein pro Säule
- Die Aufreinigung kann direkt mit gereinigten und ungereinigten Zelllysaten erfolgen
- Auch geeignet zum Screenen großer Mengen von kleinvolumigen Bakterienlysaten
- Das Kit ist auch mit Puffer erhältlich, was schnelle und unkomplizierte Aufreinigungen ermöglicht, da die zeitaufwendige Pufferherstellung entfällt
Mediumeigenschaften:
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Vergällungsmitteln und anderen Zusätzen
- Stabil (langfristig) im pH-Bereich von 3-12
- Durchschnittliche Partikelgröße: 34μm
Bestellinformation
Das Kit enthält 50 Säulen und eine Packung His-Puffer (2 x 100 ml 8-fach konzentrierte Phosphat-Stammlösung, pH 7.4, und 100 ml hochreines 2M-Imidazol, pH 7.4).
Spezifikation
His SpinTrap ist eine vorgepackte, einteilige Spin-Säule zur Aufreinigung von Histidin-markierten Proteinen durch immobilisierte Metall-Affinitätstschromatographie (IMAC) | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
4°bis 30 °C | |
His SpinTrap |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nicke, reaction massof:5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2Hisothiazol-3-one