Learn More
Cytiva His SpinTrap™ Zentrifugationssäulen
Für die einfache Aufreinigung im kleinen Rahmen von Histidin-getaggten Proteinen und das schnelle Expressions-Screening durch Zentrifugation. Cytiva Life Sciences™ His SpinTrap™ Spin-Säulen und Kit enthalten vorgepackte, einteilige Spin-Säulen.
Brand: Cytiva 28-9321-71
This item is not returnable.
View return policy
Description
Cytiva bietet eine Vielzahl gebrauchsfertiger Formate an für Reinigung im kleinen Massstab SpinTrap Säulen, MultiTrap 96 Well Platten, GraviTrap Durchfluss-Säulen, und für den grösseren Massstab HiTrap und HiPrep Säulen. Ausserdem stehen Mag Sepharose Beads für säulenloses Arbeiten zur Verfügung (siehe Katalogeintrag Mag Sepharose Reagenzien).HisTrap FF crude Columns/HisTrap FF crude Kit bequemes Aufreinigen aus unbekannten Lysaten. Einfach die Probe homogenisieren und ohne zentrifugieren oder filtrieren direkt auf die Säule laden.
Hersteller: 28932171 Art.-Nr.
Beschreibung: His SpinTrap Kit, incl. Buffer stock
Bindungskapazität: 750ug/Säule
Packung: 50 × 100uL Säulen + His Buffer Kit
Order Info
Das Kit enthält 50 Säulen und eine Packung His-Puffer (2 x 100 ml 8-fach konzentrierte Phosphat-Stammlösung, pH 7.4, und 100 ml hochreines 2M-Imidazol, pH 7.4).
Specifications
His SpinTrap ist eine vorgepackte, einteilige Spin-Säule zur Aufreinigung von Histidin-markierten Proteinen durch immobilisierte Metall-Affinitätstschromatographie (IMAC) | |
2 bis 14 | |
4°bis 30 °C | |
His SpinTrap-Kit |
1 Paket His SpinTrap und 1 Paket His Puffer-Kit | |
6 % hochvernetzte Agarose | |
1 Stück |
Safety and Handling
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- Gefahr||
Hazard Category
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Hazard Statement
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
Precautionary Statement
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P305-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen..
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: Nickel, imidazole
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 15% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.