Learn More
Cytiva HiPrep™ Sephacryl™ HR-vorgepackte Gelfiltrations-Säulen
Artikelnummer. p-4591249 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Flussrate:
< 1,3 ml/min
< 0,5 ml/min
Säulenbettvolumen:
120 ml
320 ml
Innendurchmesser (metrisch):
1.6 cm
2.6 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11350292
Marke: Cytiva 28935606
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für die reproduzierbare Proteinreinigung, Trennung von Polysaccariden, Makromolekülen mit erweiterten Strukturen und kleinen Plasmiden
Unterstützt die präparative Trennung von Biomolekülen von bis zu 5 ml (für einen Säulen-Innendurchmesser von 16 mm) und 13 ml (für einen Säulen-Innendurchmesser von 26 mm).
  • Bietet maximale Rückgewinnung (Recovery) und minimale unspezifische Adsorption mit langfristiger chemischer und physikalischer Stabilität
  • Vorgepackte Säulen für die Verwendung mit AKTAdesign™ -Systemen oder anderen Systemen für Pumpchromatographie
  • Erhältlich in zwei verschiedenen vorgepackten Säulengrößen - 16 x 600 mm (120 ml) und 26 x 60 mm (320 ml)
  • Der Höchstdruck (über das gepackte Bett während des Betriebs) beträgt 1.5 Bar (22 psi)
Medien    
  • Durchschnittliche Partikelgröße: 50 μm
  • Matrix: Allyldextran und N, N'-Methylenbisacrylamid
  • pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 11
  • pH-Stabilitäts-Reinigungsbereich: 2 bis 13
  • Chemische Stabilität: Alle gängigen Puffer, 0.2 M NaOH, 0.1 M HCl, 1 M Essigsäure, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidin-HCl, 1 % SDS, 20 % Ethanol, 30 % Propanol, 30 % Acetonitril (getestet bei 40 °C über einen Zeitraum von einer Woche), 0.5 M NaOH (nur zur ortsgebundenen Reinigung)
  • Druck-/Durchflussspezifikation: >125 Cm/h, 100 kPa, XK 50/30, Betthöhe 15 cm
Säule
  • Material (Betthalterung) Polymethyl-Methacrylat
HiPrep16/60Sephacryl S-400 HR-
  • Medium:
  • Fraktionierung [Mr] globulare Proteine: 2 x 104-8 x 106
  • Ausschlussgrenze [MR] (globulare Proteine): ≈9 x 106 (9000 kDa)
  • Fraktionierungsbereich [Mr] DNA-Ausschlussgrenze:    271 bp
  • Fraktionierungs [Mr]-Dextrane: 1 x 104-2 x 106
HiPrep16/60Sephacryl S-500 HR-
  • Medium:
  • Ausschlussgrenze für Dextrane: 100 x 106
  • Fraktionierungsbereich [Mr] DNA-Ausschlussgrenze: 1078 bp
  • Fraktionierungs [Mr]-Dextrane: 4 x 104-2 x 107
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge Jeweils
Flussrate < 1,3 ml/min
Partikelgröße 25 bis 75 μm
Zur Verwendung mit (Geräte) AKTA™-Systeme mit niedrigem bis mittlerem Druck bzw. Systeme für die Pumpchromatographie
Säulenbettvolumen 120 ml
Produkttyp Sephacryl HR vorverpackte Gelfiltrationssäule
Innendurchmesser (metrisch) 1.6 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reproduzierbare Proteinreinigung, Trennung von Polysacchariden, Makromolekülen mit erweiterten Strukturen und kleinen Plasmiden
Höhe (angloamerikanisch) 23.62 Zoll
Höhe (metrisch) 60 cm
Material Polypropylen
Max. Druck 1.5 Bar [0.15 MPa] (22 psi)
pH-Bereich 3 bis 11
Support-Typ Allyl-Dextran und N,N'-Methylenbisacrylamid
Probentyp Polysaccharide, Makromoleküle mit ausgedehnten Strukturen und sogar kleine Plasmide
Inhalt und Lagerung 4 bis 30 °C, 20 % Ethanol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HiPrep 16/60 Sephacryl S-500 HR
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P235-Kühl halten.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol