Learn More
Fisherbrand™ Hochtemperatur-Medienflaschen aus Glas mit roter Kappe
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 mL
100 mL
2000 mL
250 mL
5000 mL
500 mL
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Kapazität (angloamerikanisch) | 8,45 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 2.7 Zoll |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.18 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 30 mm |
Enthält | Klarer, tropffreier Polypropylen-Ausgussring |
Material | Borosilikatglas |
Max. Temperatur (metrisch) | 200 °C |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Sonderangebote
-
Fisherbrand
Fisherbrand-Sonderangebote auf Top-Produkte
Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-ProdukteAktionscode: 24162Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
12Stunden
18Minuten
25Sekunden
32 -
Mehrere Hersteller
Verbrauchsmaterial Monatliche Promotion
Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.Aktionscode: 24222Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
12Stunden
18Minuten
25Sekunden
32Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Hochtemperatur-Medienflaschen aus Glas mit roter Kappe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur