Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturofen, SiC-Heizung
Die Kombination aus der Beständigkeit der SiC-Stäbe im periodischen Einsatz und ihrer hohen Aufheizgeschwindigkeit macht diese Hochtemperaturöfen zu Allroundrohren im Labor.
6820.00 € - 7260.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17377919
|
Nabertherm™
LC014H6ON1 |
1,5 l |
6820.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17397919
|
Nabertherm™
LC034H5ON5 |
3 L | N/A | |||||||
Beschreibung
- Regler:Gehäuse C550
- Tischmodell
Spezifikation
C550 | |
1500 °C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nabertherm™ Hochtemperaturofen, SiC-Heizung