Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturofen, SiC-Heizung
Die Kombination aus der Beständigkeit der SiC-Stäbe im periodischen Einsatz und ihrer hohen Aufheizgeschwindigkeit macht diese Hochtemperaturöfen zu Allroundrohren im Labor.
Marke:  Nabertherm™ LC014H6ON1
6137.40 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17377919
  • 6820.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Regler:Gehäuse C550
  • Tischmodell
Spezifikation
Spezifikation
C550
1,5 l
110 x 120 x 120 mm
Hubtür
1500 °C
340 x 300 x 460 mm