Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturofen, Serie HTC 1600
Beheizt durch vertikal aufgehängte SiC-Stäbe.Besonders geeignet für Sinterprozesse bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 1.550 °C.
8660.00 € - 15050.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17337929
|
Nabertherm™
LC034K6ON5 |
3 l |
8660.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17397929
|
Nabertherm™
LC084K6ON8 |
8 l |
15050.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Höchsttemperatur:1550 °C
- Duales Gehäuse mit Lüfterkühlung für niedrige Gehäusetemperaturen
- Heizen von beiden Seiten über vertikal montierte SiC-Stäbe
- Hochwertige Faserisolierung mit spezieller Isolierung
- Die Seitenisolierung mit Nut- und Federblöcken sorgt für einen geringen Wärmeverlust nach außen
- Langlebige Dachisolierung mit spezieller Aufhängung
- Kettengeführte parallele Schwenktür zum definierten Öffnen und Schließen der Tür, ohne die Isolierung zu zerstören
- Zweitürige Ausführung (vorne/hinten) für Hochtemperaturöfen
- Die Labyrinthdichtung gewährleistet einen möglichst geringen Temperaturverlust im Türbereich
- Verstärkter Boden als Schutz für die Faserisolierung und zum Beladen mit schweren Lasten
- Abluftöffnung im Ofendach
- Heizelemente über SCRs geschaltet
- Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für die Wärmeschutzklasse gemäß EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz des Ofens und Füllguts
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
C550 | |
Bis zu 1600 °C |