Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturofen, Serie HTC 1600
Beheizt durch vertikal aufgehängte SiC-Stäbe.Besonders geeignet für Sinterprozesse bis zu einer maximalen Betriebstemperatur von 1.550 °C.
Marke:  Nabertherm™ LC034K6ON5
Weitere Details : Netto-Gewicht : 38.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17337929
  • 8660.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchsttemperatur:1550 °C
  • Duales Gehäuse mit Lüfterkühlung für niedrige Gehäusetemperaturen
  • Heizen von beiden Seiten über vertikal montierte SiC-Stäbe
  • Hochwertige Faserisolierung mit spezieller Isolierung
  • Die Seitenisolierung mit Nut- und Federblöcken sorgt für einen geringen Wärmeverlust nach außen
  • Langlebige Dachisolierung mit spezieller Aufhängung
  • Kettengeführte parallele Schwenktür zum definierten Öffnen und Schließen der Tür, ohne die Isolierung zu zerstören
  • Zweitürige Ausführung (vorne/hinten) für Hochtemperaturöfen
  • Die Labyrinthdichtung gewährleistet einen möglichst geringen Temperaturverlust im Türbereich
  • Verstärkter Boden als Schutz für die Faserisolierung und zum Beladen mit schweren Lasten
  • Abluftöffnung im Ofendach
  • Heizelemente über SCRs geschaltet
  • Übertemperaturbegrenzer mit einstellbarer Abschalttemperatur für die Wärmeschutzklasse  gemäß EN 60519-2 als Temperaturbegrenzer zum Schutz des Ofens und Füllguts
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
C550
Bis zu 1600 °C
545 x 415 x 490 mm
3 l
510 x 120 x 120 mm
30 kg