Learn More
Thermo Scientific™ High Select™ Depletion Spin Columns
Verringern Sie Albumin, Immunglobuline und andere Proteine in hoher Konzentration aus Humanserum oder Plasma in Vorbereitungen für die Massenspektrometrieanalyse oder die 1D- und 2D-Gelelektrophorese mit High Select Spin-Säulen oder Harz.
256.00 € - 3450.00 €
Spezifikation
Produktlinie | High Select™ |
---|---|
Inhalt und Lagerung | Lagerung bei 2 bis 8 °C. |
Marker oder Farbstoff | Unmarkiert |
Versandbedingung | Nasseis |
Ausgangsmaterial | Plasma, Serum |
Produktcode | Marke | Menge | Produkttyp | Aufreinigungsziel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Produkttyp | Aufreinigungsziel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15802684
|
Thermo Scientific™
A36365 |
6 Säulen | Säule | HSA/Immunoglobulin |
256.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15812684
|
Thermo Scientific™
A36366 |
24 Säulen | Säule | HSA/Immunoglobulin |
720.00 €
24 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15822684
|
Thermo Scientific™
A36367 |
10 Säulen | Säule | HSA/Immunoglobulin |
952.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15832684
|
Thermo Scientific™
A36368 |
50 ml | Harz | HSA/Immunoglobulin |
2935.00 €
50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15862684
|
Thermo Scientific™
A36371 |
10 Säulen | Säule | Top14 Abundant Protein |
1206.00 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15870863
|
Thermo Scientific™
A36372 |
50 ml | Harz | Top14 Abundant Protein |
3450.00 €
50 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15842684
|
Thermo Scientific™
A36369 |
6 Säulen | Säule | Top14 Abundant Protein |
324.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
15852684
|
Thermo Scientific™
A36370 |
24 Säulen | Säule | Top14 Abundant Protein |
978.00 €
24 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Die Analyse humaner Körperflüssigkeiten wird oft durch hohe Konzentrationen von Serumproteinen erschwert, darunter Albumin und IgG, die mehr als 70 % des gesamten Serumproteins ausmachen können. Die Entfernung von Albumin, Immunglobulinen und anderen Proteinen in hoher Konzentration ist für die Untersuchung von Proteinen in niedriger Konzentration unerlässlich. Thermo Scientific High Select HSA/Immunoglobulin und die Top 14 Abundant Protein Depletion Spin-Säulen und Harze ermöglichen die Depletion der in hoher Konzentration vorkommenden Proteine in Humanserum und Plasma für einen verbesserten Nachweis von Proteinen in niedriger Konzentration mittels Massenspektrometrie-Analyse oder 1D- oder 2D-Gelelektrophorese.
• Flexibel—Das Harz wird in Mini- und Midi-Säulenformaten sowie als Schüttgut für kundenspezifische Fülloptionen bereitgestellt.• Optimiert—entfernt > 95 % IgG und > 95 % Albumin (HSA/Immunglobulin); entfernt > 95 % IgG und > 95 % Albumin sowie 12 weitere reichlich vorhandene Proteine (Top 14)
• Schnell—Prozessproben in ca. 10 Minuten
• Wirtschaftlich—Die kostengünstigen Spin-Säulen sind für einmaligen Gebrauch bestimmt.
• Weniger Verschleppung—Der einmalige Gebrauch verhindert Proteinverschleppung und experimentelle Variabilität.
Das High Select HSA/Immunglobulin-Abbauharz verwendet hochspezifische, immobilisierte Anti-HSA- und Anti-Immuoglobulin-Antikörper (IgG, IgA, IgM, IgD und IgE), um Humanserumalbumin (HSA) und alle wichtigen Unterklassen von Immunglobulinen aus Serum und Plasma zu entfernen. Das High Select Top14 Abbauharz für abundante Proteine verwendet hochspezifische immobilisierte Antikörper, um Humanserumalbumin (HSA), Albumin, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, Kappa und leichte Lambda-Ketten, saures Alpha-1-Glykoprotein, Alpha-1-Antitrypsin, Alpha-2-Makroglobulin, Apolipoprotein A1, Fibrinogen, Haptoglobin und Serumtransferrin zu entfernen. Die Harze werden in einem wirtschaftlichen und praktischen Spin-Säulen-Format geliefert, das speziell für die Verarbeitung in einem Schritt und einmaligen Gebrauch entwickelt wurde, oder in einer Großmenge zur kundenspezifische Befüllung.
Spezifikation
High Select™ | |
Unmarkiert | |
Plasma, Serum | |
Proteinabbau |
Lagerung bei 2 bis 8 °C. | |
Nasseis | |
Protein |