Learn More
Thermo Scientific™ High Select™ Depletion Spin Columns
Artikelnummer. 15812684 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
10 Säulen
24 Säulen
50 ml
6 Säulen
Produkttyp:
Harz
Säule
Aufreinigungsziel:
HSA/Immunglobulin
Top14 Abundantes Protein
Packungsgröße:
10 Stück
24 Stück
50 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 15812684
Marke: Thermo Scientific™ A36366
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verringern Sie Albumin, Immunglobuline und andere Proteine in hoher Konzentration aus Humanserum oder Plasma in Vorbereitungen für die Massenspektrometrieanalyse oder die 1D- und 2D-Gelelektrophorese mit High Select Spin-Säulen oder Harz.
Die Analyse humaner Körperflüssigkeiten wird oft durch hohe Konzentrationen von Serumproteinen erschwert, darunter Albumin und IgG, die mehr als 70 % des gesamten Serumproteins ausmachen können. Die Entfernung von Albumin, Immunglobulinen und anderen Proteinen in hoher Konzentration ist für die Untersuchung von Proteinen in niedriger Konzentration unerlässlich. Thermo Scientific High Select HSA/Immunoglobulin und die Top 14 Abundant Protein Depletion Spin-Säulen und Harze ermöglichen die Depletion der in hoher Konzentration vorkommenden Proteine in Humanserum und Plasma für einen verbesserten Nachweis von Proteinen in niedriger Konzentration mittels Massenspektrometrie-Analyse oder 1D- oder 2D-Gelelektrophorese.
Flexibel—Das Harz wird in Mini- und Midi-Säulenformaten sowie als Schüttgut für kundenspezifische Fülloptionen bereitgestellt.
Optimiert – entfernt > 95 % IgG und > 95 % Albumin (HSA/Immunglobulin); entfernt > 95 % IgG und > 95 % Albumin sowie 12 weitere reichlich vorhandene Proteine (Top 14)
Schnell – Prozessproben in ca. 10 Minuten
Wirtschaftlich – Die kostengünstigen Spin-Säulen sind für einmaligen Gebrauch bestimmt.
Weniger Verschleppung – Der einmalige Gebrauch verhindert Proteinverschleppung und experimentelle Variabilität.
Das High Select HSA/Immunglobulin-Abbauharz verwendet hochspezifische, immobilisierte Anti-HSA- und Anti-Immuoglobulin-Antikörper (IgG, IgA, IgM, IgD und IgE), um Humanserumalbumin (HSA) und alle wichtigen Unterklassen von Immunglobulinen aus Serum und Plasma zu entfernen. Das High Select Top14 Abbauharz für abundante Proteine verwendet hochspezifische immobilisierte Antikörper, um Humanserumalbumin (HSA), Albumin, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, Kappa und leichte Lambda-Ketten, saures Alpha-1-Glykoprotein, Alpha-1-Antitrypsin, Alpha-2-Makroglobulin, Apolipoprotein A1, Fibrinogen, Haptoglobin und Serumtransferrin zu entfernen. Die Harze werden in einem wirtschaftlichen und praktischen Spin-Säulen-Format geliefert, das speziell für die Verarbeitung in einem Schritt und einmaligen Gebrauch entwickelt wurde, oder in einer Großmenge zur kundenspezifische Befüllung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Massenspektrometer
Produkttyp Säule
Produktlinie High Select
Inhalt und Lagerung Lagerung bei 2 bis 8 °C.
Marker oder Farbstoff Unmarkiert
Versandbedingung Nasseis
Ausgangsmaterial Plasma, Serum
Endprodukttyp Protein
Format Mini-Spin-Säule
Arbeitsablaufschritt Proteinabbau
Menge 24 Säulen
Aufreinigungsziel HSA/Immunglobulin