Learn More
Cytiva Hochreine dNTPs
Verwendet für Amplifikation, Dideoxy-Sequenzierung, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressions-Profilierung Hochreine dNTPs von Cytiva werden funktionell in langen PCR* getestet, um für die hochwertige Sequenzierung PCR-quantifiziert zu sein.
478.00 € - 564.00 €
Spezifikation
Format | Fest |
---|---|
Inhalt und Lagerung | -20 °C |
Reinheit | ≥ 98 % Triphosphat |
Menge | 250 mg |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Amplifikation, Sanger-Sequenzierung, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressions-Profiling |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11505115
|
Cytiva
27-1850-04 |
dATP |
478.00 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11525115
|
Cytiva
27-1870-04 |
dGTP |
564.00 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11515115
|
Cytiva
27-1860-04 |
dCTP |
564.00 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11535115
|
Cytiva
27-1880-04 |
dTTP |
564.00 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Hohe Reinheit: >98 % Triphosphat, wie durch chromatographische Analyse und durch 31P-Kernspinresonanzspektroskopie (NMR) bestätigt
- Lieferung in fester Form, ebenso in Lösungen erhältlich
Spezifikation
Fest | |
≥ 98 % Triphosphat | |
Amplifikation, Sanger-Sequenzierung, Markierung, Mutagenese, cDNA-Synthese und Expressions-Profiling |
-20 °C | |
250 mg |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Hochreine dNTPs