Learn More
FTM Technologies™ Mini-Abzugshaube ohne Abluftleitung Modell Hi8F
Die Mini-Abzugshaube ohne Abluftleitung HI8F von FTM Technologies™ ist für Abzugsfiltration mit kleinerem Volumen geeignet.
Marke: FTM Technologies™ HI8F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mini-Haube mit konstantem Durchfluss.
- Aktivkohlefiltration.
- Staubfilter.
- Vorsatzfilter verlängern die Lebensdauer des Hauptfilters.
- Funktioniert einfach durch die Platzierung entlang der Dunstquelle.
- Kann auch auf einem Gelenkarm montiert werden.
- Sehr leicht verschiebbar dank des geringen Gewichts (2,8 kg).
- Anwendungsbeispiele:
- Behandlung von Lösungsmitteln
- Rauch
- Auftragen von Klebstoffen
- Kleine Staubpartikel, Gerüche oder geringe Dampfmengen usw.
Spezifikation
Abzugshaube | |
230 m3/h | |
Aktivkohlefiltration, Staubfilter | |
230 V |
240 x 300 x 200 mm | |
50 Hz | |
85 W | |
2,8 kg |
Mini-hood - HI8F
DateigrößeVersion: 133.1 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
FTM Technologies™ Mini-Abzugshaube ohne Abluftleitung Modell Hi8F > Abmessungen (L x B x H): 240 x 300 x 200 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur