Learn More
Hexan-Fraktion, für die Analyse, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
31.00 € - 129.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanes
Schmelzpunkt -95.0°C
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Azidität 0.0002 meq/g max.
Dichte 0.6590g/mL
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10405485
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
390740010
1 L Glasflasche N/A N/A N/A
11340856
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
390740025
2.5 L Glasflasche N/A N/A N/A
11984401
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
390740100
10 L Kunststoff-Fass N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Hexanes
92112-69-1, 110-54-3
0.6590g/mL
−22°C
1.3748 to 1.3810
0.659
CH3(CH2)4CH3
0.01% max.
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Analytisch
-95.0°C
0.0002 meq/g max.
69.0°C
Flüssig
0.0005% max.
C6H14
0.31 mPa.s (20°C)
Hex
86.18
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor. May be fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging fertility. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Gefahr
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Name des Produkts
Hexan-Fraktion, für die Analyse, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals