Learn More
Hexan-Fraktion, 99 %, Pure, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
30.45 € - 151.76 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexanes
Namenshinweis Mixture of Isomers
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Farbe Farblos
Dichte 0.6590g/mL
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10677201
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
411540010
1 L EcoSafPak™ Glasflasche
30.45 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10267563
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
411540025
2.5 L Glasflasche
56.48 €
2.50 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10073443
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
411540100
10 L Kunststoff-Fass
151.76 €
10 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Hexanes
92112-69-1, 110-54-3
0.6590g/mL
Flüssig
CH3(CH2)4CH3
Vapor Pressure: 160mbar at 20°C
14, 4694
86.18
Mixture of Isomers
Farblos
Echt
99%
MFCD00009520
01, 142
Hex
Rein
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
May be fatal if swallowed and enters airways.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
Causes skin irritation.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
May cause drowsiness or dizziness.
Suspected of damaging fertility.
H
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Use personal protective equipment as required.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician.
Do NOT induce vomiting.
Avoid release to the environment.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Gefahr
Produktidentifikator
  • Hexanes
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hexane