Learn More
Hexan-Fraktion, 99 %, Pure, Isomerengemisch, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 411540100
136.12 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21665" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Hexanes | |
Mixture of Isomers | |
Farblos | |
69.0°C | |
−22°C | |
Kunststoff-Fass | |
1.3748 to 1.3810 | |
0.659 | |
CH3(CH2)4CH3 | |
Vapor Pressure: 160mbar at 20°C | |
01, 142 | |
Hex | |
86.18 | |
Rein |
-95.0°C | |
92112-69-1, 110-54-3 | |
0.6590g/mL | |
10 L | |
Echt | |
Flüssig | |
99% | |
C6H14 | |
MFCD00009520 | |
0.31 mPa.s (20°C) | |
14, 4694 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform | |
99% |
RUO – Research Use Only