Learn More
Fisherbrand™ Sechseckige antistatische Wägeschiffchen
Sorgen für präzise Ausgießvorgänge bei minimalem Probenverlust. Fisherbrand™ sechseckige antistatische Wägeschiffchen sind aus flexiblem Polystyrol und haben eine glatte Oberfläche.
16.20 € - 120.00 €
Spezifikation
Bodenform | Flach |
---|---|
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Einwegprodukt |
Material | Polystyrol |
Form | Hexagonal |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15778187
|
Fisherbrand™
HS14251AF |
9 mm | 38 mm | 25 mm | N/A | ||||
15788187
|
Fisherbrand™
HS14251BF |
19 mm | 64 mm | 51 mm |
70.85 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15708197
|
Fisherbrand™
HS14251DF |
31 mm | 127 mm | 89 mm |
120.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 14-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15798187
|
Fisherbrand™
HS14251CF |
22 mm | 102 mm | 76 mm |
118.00 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Flexible Wägeschiffchen können an den Ecken gebogen werden, um Ausgießstände zu bilden.
- Flache Böden und geneigte Seiten sorgen für einen präzisen Transfer.
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
- Temperaturbereich -10 – 70 °C (14 – 158 °F)
- Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
- Nur antistatische Ausführung.
- 1 Farbe, 4 Größen.
- 500 St./Packung.
- Alle sind FDA-konform/lebensmitteltauglich.
- Einwegprodukt
Spezifikation
Flach | |
Einwegprodukt | |
Hexagonal |
Weiß | |
Polystyrol | |
Mikrowellen-Feuchtebestimmer |