Learn More
Fisherbrand™ Sechseckige antistatische Wägeschiffchen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
9 mm
19 mm
22 mm
31 mm
Länge (metrisch):
38 mm
64 mm
102 mm
127 mm
Breite (metrisch):
25 mm
51 mm
76 mm
89 mm
Packungsgröße:
500 Stück
Beschreibung
- Flexible Wägeschiffchen können an den Ecken gebogen werden, um Ausgießstände zu bilden.
- Flache Böden und geneigte Seiten sorgen für einen präzisen Transfer.
- Biologisch inert und beständig gegen verdünnte und schwache Säuren, wässrige Lösungen, Alkohole und Basen.
- Temperaturbereich -10 – 70 °C (14 – 158 °F)
- Kann mit einem Mikrowellenfeuchtigkeitsanalysator verwendet werden
- Nur antistatische Ausführung.
- 1 Farbe, 4 Größen.
- 500 St./Packung.
- Alle sind FDA-konform/lebensmitteltauglich.
- Einwegprodukt
Specifications
Specifications
| Bodenform | Flach |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einwegprodukt |
| Material | Polystyrol |
| Form | Hexagonal |
| Sterilität | Non-sterile |
| Typ | Antistatisches Wägeschiffchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrowellen-Feuchtebestimmer |
| Länge (metrisch) | 127 mm |
| Breite (metrisch) | 89 mm |
| Show More |