Learn More
Hexafluorglutarsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11337845
Hexafluorglutarsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337845
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11337845
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02798.03
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 376-68-1
Summenformel C5F6O3
Molekulargewicht (g/mol) 222.042
MDL-Nummer MFCD00006680
InChI-Schlüssel IHYAGCYJVNHXCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexafluoroglutaric anhydride, perfluoroglutaric anhydride, 3,3,4,4,5,5-hexafluorodihydro-2h-pyran-2,6 3h-dione, hexafluoroglutaric acid anhydride, 2,2,3,3,4,4-hexafluoropentanedioic anhydride, 3,3,4,4,5,5-hexafluoro-3h-4,5-dihydropyran-2,6-dione, hexafluoroglutaricanhydride, acmc-1clz4, hexafluorooxane-2,6-dioneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 78995
IUPAC-Name 3,3,4,4,5,5-Hexafluoroxan-2,6-Dion
SMILES C1(=O)C(C(C(C(=O)O1)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hexafluoroglutaric anhydride
Dichte 1.652
Siedepunkt 71°C to 72°C
Flammpunkt None
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.324
Menge 1 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 210699
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 222.04
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10223413 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number
Chargennummer10225247 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog Number
Chargennummer10202372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/12/2021 Catalog Number
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hexafluorglutarsäureanhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >