Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ IMP400 Kühlbrutschrank, 381 l, Edelstahl Artikelnummer.: 15618540
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Heratherm™ IMP400 Kühlbrutschrank, 381 l, Edelstahl
Artikelnummer. 15618540 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
100/240 V
Click to view available options
Spannung:
100/240 V
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15618540
Marke: Thermo Scientific™ 51031565
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Temperaturbereich: 5 °C bis 70 °C
Erzielen Sie ungenutztes Inkubationspotenzial mit der für bestimmte Anwendungen erforderlichen Temperaturgenauigkeit. Die Thermo Scientific Heratherm Kühlbrutschränke haben einen Temperaturbereich von 5 bis 70 °C und sind mit der Peltier-Technologie ausgestattet, um die erforderlichen genauen Umgebungstemperaturen einzuhalten, mit denen Sie zuverlässige Ergebnisse erzielen können. Diese Geräte verbrauchen weniger Energie als herkömmliche Produkte und verwenden keine gefährlichen Kühlmittel. Daher sind sie die ideale Wahl für energiebewusste Labore
  • Temperaturbereich +5 bis +70 °C
  • Erhältlich in 2 Größen: Auftischgerät 178 l/6,3 cft und Bodengerät mit Rollen 381 l/13,5 cft
  • Große Temperaturgleichmäßigkeit und -stabilität für sichere Probenbedingungen –> Gleichmäßigkeit bei ±0,3 °C (20° C), Stabilität bei ±0,1 °C
  • Energieverbrauch 80 Wh/h (Tischgerät)/150 Wh/h (Bodengerät) bei 20 °C – Zum Vergleich: Kompressorgekühlte Geräte verbrauchen bis zu sechsmal soviel.*
  • FCKW- und FKW-freie Isolierung aus Polyurethanschaum für großartige Temperaturleistung und zur Verhinderung von Kondensationsbildung
  • Beheizbare Tür mit intelligenter Energiesteuerung zur Verhinderung von Kondensationsbildung auch bei niedrigen Temperaturen
  • Ausgefeilte Timer-Funktion mit wöchentlichem, täglichem oder Echtzeit-Modus
  • Intuitive Programmierbarkeit für definierte Temperaturrampenprofile, Einweichen/Kühlen und Verweildauer: Speicherung von bis zu 10 Programmen in 10 einfachen Schritten
  • Einstellbare Übertemperaturabschaltung für Protokolle, die Schutzeinstellungen gegen Übertemperatur erfordern (Klasse 2 gemäß DIN12880)
  • Sicherer Blick auf die Proben durch eine eingebaute Glastür mit geringem Temperatureinfluss
  • Sichere Aufbewahrung mit automatischem Alarm bei Über- oder Untertemperatur
  • Standardschnittstelle zur Datenüberwachung (großer Durchmesser von 42 mm/1,65 Zoll)
  • Flexibles Regalsystem für eine optimale Lagerung, für Reinigungszwecke leicht entnehmbar, mit Kippschutz
  • Innenraum aus Edelstahl (1.4301/ASTM 304) und abgerundete Ecken für eine einfache Reinigung
Garantie
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 13,5 cu. ft.
Zertifizierung/Konformität CE, CSA
Beschreibung Heratherm Kühlbrutschrank IMP400, 100 bis 240 V, 50/60 Hz
Kapazität (metrisch) 381 l
Kammermaterial Edelstahl (304/1,4301)
Abmessungen (T x B) Einschub 528 x 498 mm (20,79 x 21,06 Zoll)
Material Beschichteter Stahl
Anzahl Einschübe 2/17
Steckertyp Nordamerika: Nema 5-15-Stecker mit 120 V 60 Hz-Konfiguration; alle anderen: CEE7/7 mit 230 V 50 Hz-Konfig.
Temperaturbereich (metrisch) +5 bis +70 °C
Typ Inkubationsautomat
Display Große Vakuumfluoreszenzanzeige
Ausführung der Tür Stabile Außentür und eingebaute Glastür
Umweltfreundliche Eigenschaften Energieeffizient
Isolierung FCKW- und FKW-freie Polyurethanschaum-Isolierung
Modell IMP400
Anzahl Türen 1
Anschlussgröße 42 mm (1,6 Zoll)
Kältemittel Peltier-Technologie ohne Kühlmittel
Temperaturgenauigkeit 0,1 °C
Temperaturgleichförmigkeit ≤ 0,3 °C bei 20 °C; ≤ 0,7 °C bei 37 °C
Abmessungen (T x B x H) innen 524 x 544 x 1335 mm (21,4 x 18,3 x 27,9 Zoll)
Abmessungen (L x B x H) 770 x 778 x 1545 mm (30,3 x 230,6 x 60,8 Zoll)
Höhe (angloamerikanisch) 60,8 Zoll (Rollen nicht im Lieferumfang enthalten: 7,1 Zoll)
Höhe (metrisch) 1545 mm (Rollen nicht im Lieferumfang enthalten: 180 mm)
Versandgewicht (angloamerikanisch) 476 lb.
Versandgewicht (metrisch) 216 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 368 lb.
Gewicht (metrisch) 167 kg
Elektrische Anforderungen 100 bis 240 V, 50/60 Hz, 3,8 bis 9,0 A, 900 W
Spannung 100/240 V
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Flyers
Reference Materials
Datasheets
Manuals
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Heratherm™ IMP400 Kühlbrutschrank, 381 l, Edelstahl >