Learn More
Ekastu Safety™ Vollmaske C 607/Selecta (Klasse 2), beschlagfrei, großer Blickwinkel
Click to view available options
Anschlusstyp:
Standardgewinde
Beschreibung
- Kratzfestes, beschlagfreies, nicht reflektierendes und verzerrungsfreies Visier aus Polycarbonat mit sehr großem Sichtfeld
- Ultimativer Komfort durch ergonomische Konstruktion und Design
- Das Gesichtsstück besteht aus nicht-reizendem EPDM, das alterungsbeständig ist und eine hervorragende mechanische und chemische Beständigkeit gewährleistet
- 5-Punkt-Gurtsystem verriegelt die Maske schnell und sicher
- Mit Standard-Gewindeanschluss DIN EN 148-1
- 2 Ausatemventile zur Abkühlung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN 148-2 |
| Anschlusstyp | Standardgewinde |
| Design Type | Ergonomie |
| Material | Polycarbonat, EPDM |
| Produkttyp | Atemschutzvollmaske |
| Befestigungsform | 5-Punkt |
| Material (Gesichtsschutz) | Polycarbonat |
| Material (Linse) | Polycarbonat |
| Menge | Je 1 |
| Gewicht (metrisch) | 520 g |