Learn More
Thermo Scientific™ BB15 CO2 Incubator
Der Thermo Scientific BB15 CO2 Inkubator bietet alles, was Sie für ein gutes Wachstum von Zell- und Gewebekulturen benötigen.
7396.80 € - 9869.10 €
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 5,3 cu. ft. |
---|---|
Beschreibung | BB15 150 l einzelner CO2 Inkubator |
CO2-Sensortechnologie | TC-Sensor |
Typ | CO2 Inkubator |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mehrzweck |
Produktcode | Marke | Kammermaterial | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kammermaterial | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12836726
|
Thermo Scientific™
51023121 |
Acero inoxidable | 230V, 50/60 Hz |
7396.80 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12846716
|
Thermo Scientific™
51023122 |
Kupfer | 230V, 50/60 Hz |
9869.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
The Thermo Scientific™ BB15 CO2 incubator provides everything you need for the good growth of cell and tissue cultures. The chamber has been designed for a less contamination-prone surface (up to 50% less surface) than other incubators.
- Precise temperature and CO2 control for optimal growth conditions
- Powerful humidification system for short recovery times
- Solid copper interior for permanent contamination control (optional)
Spezifikation
5,3 cu. ft. | |
TC-Sensor | |
Mehrzweck | |
637 x 867 x 766 mm/25,1 x 34,1 x 30,2 in. |
BB15 150 l einzelner CO2 Inkubator | |
CO2 Inkubator | |
Wassertank | |
470 x 607 x 530 mm/18,5 x 23,9 x 20,9 in. |