Learn More
Thermo Scientific™ BB15 CO2 Incubator
The Thermo Scientific BB15 CO2 incubator provides everything you need for the good growth of cell and tissue cultures.
Marke: Thermo Scientific™ 51023121
6336.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Thermo Scientific™ BB15 CO2 incubator provides everything you need for the good growth of cell and tissue cultures. The chamber has been designed for a less contamination-prone surface (up to 50% less surface) than other incubators.
- Präzise Temperatur- und CO2-Kontrolle für optimale Wachstumsbedingungen
- Leistungsstarkes Befeuchtungssystem für kurze Erholzeiten
- Innenraum aus massivem Kupfer für permanente Kontaminationskontrolle (optional)
Spezifikation
5,3 cu. ft. | |
Edelstahl | |
CO2 Inkubator | |
Wassertank | |
470 x 607 x 530 mm/18,5 x 23,9 x 20,9 in. |
BB15 150 l einzelner CO2 Inkubator | |
TC-Sensor | |
Mehrzweck | |
637 x 867 x 766 mm/25,1 x 34,1 x 30,2 in. | |
230V, 50/60 Hz |