Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 Incubator, 165 L
The Thermo ScientificTM HeracellTM VIOS 160i CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
Marke:  Thermo Scientific™ 51033558
10967.85 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 83.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17164961
  • 15268.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel interior chambers provide the ideal in-vitro environment.
Wärmekammer mit Direktbeheizung 
  • 165 l-Vollkupferkammer mit kompakter Stellfläche, leicht stapelbar 
  • Verstellbare, perforierte Einlegeböden 
  • Außentür mit wechselbarem Türanschlag für mehr Flexibilität
THRIVE Active Airflow  
  • Ein Lüfter in der Kammer verteilt sanft saubere, feuchte Luft in der Kammer und gewährleistet so homogene Bedingungen 
  • Schnelle Wiederherstellung aller Parameter in zehn Minuten oder weniger für stabile Kultivierungsbedingungen 
  • Auto-Stopp-Funktion deaktiviert den Lüfterbetrieb bei Öffnen der Tür automatisch, um den Luftaustausch zu minimieren
ISO 5 HEPA-Luftfiltration 
  • In die Kammer integrierter HEPA-Filter filtert kontinuierlich alle 60 Sekunden das gesamte Luftvolumen in der Kammer
  • Die Reinraumqualität der Luft gemäß ISO 5 wird in der Kulturkammer innerhalb von fünf Minuten erzielt
  • Kontinuierlicher Schutz durch Minimierung der Möglichkeit, dass Kontaminanten sich auf Innenoberflächen festsetzen
Geschützter Flüssigkeitsbehälter 
  • Direkt beheiztes Wasserreservoir bietet stabil hohe relative Luftfeuchtigkeit und verhindert so ein Austrocknen der Kultur 
  • Kondensationsfreie Innenkammer verhindert Nährboden für Verunreinigungen
  • 5x schnellere Wiederherstellung der Luftfeuchtigkeit als bei herkömmlichen Wasserschalendesigns
In-situ-Sensoren und -Sonden
  • Duale Temperaturfühler für Übertemperaturschutz mit Betriebssicherung
  • Wahlweise Wärmeleitfähigkeits(TC)-CO2-Sensor mit Kompensation der relativen Luftfeuchtigkeit oder Einzelstrahl-Infrarot(IR)-CO2-Sensor mit zwei Wellenlängen
  • O2-Regelbereiche von 1 bis 21 % (hypoxisch) und 5 bis 90 % (hyperoxisch)
Steri-Run, Sterilisationszyklus mit hohen Temperaturen 
  • Über Nacht stattfindender Zyklus erleichtert die Reinigung und macht ein separates Autoklavieren von Teilen überflüssig
  • 180 °C-Zyklus gewährleistet eine gleichmäßige Sterilisation aller Kammeroberflächen (Keimreduktion von 6 log-Stufen)
Intuitive, interaktive iCAN™ Touchscreen-Steuerung
  • Helles, an der Tür angebrachtes Display für einfachen Zugang und gute Sichtbarkeit
  • Sprachauswahl erleichtert die Bedienung: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Mandarin
Spezifikation
Spezifikation
5,8 cu. ft.
USB und optional 4 bis 20 mA
165 L
1 bis 20%
LED
Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %
3 °C über Umgebungstemperatur bis 55 °C
Integrierter Tank
34,6 x 25,1 x 35,4 in. (88 x 63,7 x 90 cm)
230 V, 50/60 Hz
CE, CSA
Heracell VIOS 160i CO2-Einzelkammer-Inkubator, Innenkammer aus 100 % Vollkupfer mit HEPA-Filter, Steri-Run Sterilisationszyklus, IR180Si CO2-Sensor; 230 V, 50/60 Hz
100 % Kupfer
IR-Sensor
Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %
<93% bei 37 °C
CO2-Inkubator
57,6 x 47 x 60,7 cm (22,7 x 18,5 x 23,9 in.)
183 lb.
Sonderangebote
Serviceleistungen