Learn More
Heptan, ≈99 % N-Heptan, für HPLC Artikelnummer.: 10757704
Heptan, ≈99 % N-Heptan, für HPLC
Artikelnummer. 10757704
2.5 L, Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Braunglasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10757704
Marke: Fisher Chemical H/0106/PB17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
C7H16, CAS-Nummer-142-82-5, 2,5 l, 98 °C, CHEBI:43098, farblos, 100,2 g/mol, IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N, Heptan, -91 °C, 9544, 100,205, Braunglasflasche, flüssig, 8900, CCCCCCC, 3,5, 48 mbar bei 20 °C, 0,4 mPa bei 20 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-82-5
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
MDL-Nummer MFCD00009544
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-Name Heptan
SMILES CCCCCCC
Spezifikation
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Menge 2.5 L
Farbe Farblos
Dampfdruck 48mbar at 20°C
Viskosität 0.4 mPaS at 20°C
Dampfdichte 3.5
Schmelzpunkt -91°C
Siedepunkt 98°C
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 100.2g/mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2527693 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog NumberH/0106/30RSS,H/0106/PB17,H/0106/25RSS,H/0106/17X,H/0106/15,H/0106/17Z,H/0106/10RSS,H/0106/15X,H/0106/17
Chargennummer2527346 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2025 Catalog NumberH/0106/30RSS,H/0106/PB17,H/0106/25RSS,H/0106/17X,H/0106/15,H/0106/17Z,H/0106/10RSS,H/0106/15X,H/0106/17
Chargennummer2527159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/02/2025 Catalog NumberH/0106/30RSS,H/0106/PB17,H/0106/25RSS,H/0106/17X,H/0106/15,H/0106/17Z,H/0106/10RSS,H/0106/15X,H/0106/17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heptan, ≈99 % N-Heptan, für HPLC >