Learn More
n-Heptan, 99 %, Optima™ für HPLC und GC, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10598800
n-Heptan, 99 %, Optima™ für HPLC und GC, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10598800
2.5 l, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10598800
Marke: Fisher Chemical H/0106/17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Hochgradig reines und vielseitiges Lösungsmittel, geeignet für HPLC, Spektralphotometrie und Pestizidrückstandsanalyse
  • Abgeschirmt für fluoreszierende und UV-absorbierende Kontaminanten im Bereich von 197 bis 300 Nm zur Reduzierung von Interferenzen und Erhalt glatterer Basislinien
  • Getestet mit GC- ECD, um minimale Werte für halogenierte Reste (≤10 ng/l) sicherzustellen und damit die Eignung für die Pestizidanalyse nachzuweisen.
  • Gefiltert durch einen Submikron-Filter, um Partikel zu entfernen
  • Nur für Forschungszwecke vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-82-5
Summenformel C7H16
Molekulargewicht (g/mol) 100.21
MDL-Nummer MFCD00009544
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC-Name Heptan
SMILES CCCCCCC
Spezifikation
Schmelzpunkt -91 °C
Farbe Farblos
Siedepunkt 98 °C
Menge 2.5 l
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 48 mbar bei 20 °C
Viskosität 0.4 mPa*s bei 20 °C
Formelmasse 100.2 mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2527693 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2025 Catalog NumberH/0106/30RSS,H/0106/PB17,H/0106/25RSS,H/0106/17X,H/0106/15,H/0106/17Z,H/0106/10RSS,H/0106/15X,H/0106/17
Chargennummer2527346 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2025 Catalog NumberH/0106/30RSS,H/0106/PB17,H/0106/25RSS,H/0106/17X,H/0106/15,H/0106/17Z,H/0106/10RSS,H/0106/15X,H/0106/17
Chargennummer2527159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/02/2025 Catalog NumberH/0106/30RSS,H/0106/PB17,H/0106/25RSS,H/0106/17X,H/0106/15,H/0106/17Z,H/0106/10RSS,H/0106/15X,H/0106/17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Heptane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: n-Heptane
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
n-Heptan, 99 %, Optima™ für HPLC und GC, Fisher Chemical™ >