Learn More
Heptan CHROMASOLV™, für HPLC, ≥ 99 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2.5 L-PC
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Beschreibung
- Für HPLC und organische Synthese
- Hochreine Mehrzwecklösungsmittel
- Hohe Konsistenz von Charge zu Charge
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Heptan |
Schmelzpunkt | -91 °C |
Namenshinweis | für HPLC |
Dichte | 0.684 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 98 °C |
Menge | 4 x 2.5 l |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Filtration durch 0.2 μm |
Brechungsindex | n20/D1.387 |
Strukturformel | CH3(CH2)5CH3 |
Dampfdruck | 83 mmHg (37.7 °C) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Heptane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heptan CHROMASOLV™, für HPLC, ≥ 99 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur