Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Allihnkühler
Erleichtert die Kondensation von Dämpfen im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Kondensatoren nach Allihn bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 05223211
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10324902
  • 77.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12581
  • Mit NS-Buchse und -Konus
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Erhältlich mit Glasolive oder Plastikolive/GL-Kunststoffgewinde
Spezifikation
Spezifikation
Für kondensierende Dämpfe
1/Pckg.
Duran Glas
160 mm
14/23
Allihn Kondensator
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Allihnkühler > Halsweite:14/23, Mantellänge:160 mm