Learn More
Epredia™ Hämatologische Phosphatpuffer
Die Kombination aus Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Phosphatpuffer und Giemsa-, Wright- und Wright-Giemsa-Färbungen liefert hervorragende Ergebnisse.
Marke: Epredia™ 89033
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Kombination aus Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Phosphatpuffer und Giemsa-, Wright- und Wright-Giemsa-Färbungen liefert hervorragende Ergebnisse.
Lieferung als 9.25 g-Pulver
Spezifikation
Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS) | |
12 x 9,25g | |
7,2 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Epredia™ Hämatologische Phosphatpuffer > pH 7,2; 12 Flaschen/Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur