Learn More
Epredia™ Hämatologische Phosphatpuffer
Artikelnummer. p-4532411 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
pH:
6,6
7,2
Menge:
9,25 g
12 x 9,25g
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 12520037
Marke: Epredia™ 89032
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Kombination aus Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Phosphatpuffer und Giemsa-, Wright- und Wright-Giemsa-Färbungen liefert hervorragende Ergebnisse.
Die Kombination aus Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Phosphatpuffer und Giemsa-, Wright- und Wright-Giemsa-Färbungen liefert hervorragende Ergebnisse.
Lieferung als 9.25 g-Pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Phosphatgepufferte Salzlösung (PBS)
Menge 9,25 g
pH 6,6
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H371-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic