Learn More
Heidolph instruments Hei-TORQUE Precision Serie Rührwerke
Heidolph™ Hei-TORQUE Präzisionsrührwerke eignen sich optimal für anspruchsvolle Aufgaben, die reproduzierbar und dokumentierbar sein müssen.
2825.00 € - 3785.00 €
Spezifikation
Display Digital
Spannung 230 V
Durchmesser (metrisch) Welle 10,5 mm
Beschreibung Abmessungen: 241 x 93 x 328 mm
Schutzartklasse IP 54
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Modell Geschwindigkeit Drehmoment Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Modell Geschwindigkeit Drehmoment Price Quantity & Availability  
15331758
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Heidolph instruments
501-64020-00
Hei-TORQUE Precision 400 10 bis 400 U/min; 200 bis 2.000 U/min 400 Ncm
3785.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
15311758
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Heidolph instruments
501-62020-00
Hei-TORQUE Precision 200 10 bis 2.000 U/min 200 Ncm
3455.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
15301758
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Heidolph instruments
501-61020-00
Hei-TORQUE Precision 100 10 bis 2.000 U/min 100 Ncm
2825.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 11-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Add to basket
Description
Description
  • Die genaue Drehmomentsanzeige zeigt alle Viskositätsänderungen an
  • Konstante Drehzahl auch unter schwankenden Belastungen
  • Neueste Motorengeneration für maximale Leistung bei minimaler Geräuschentwicklung
  • Sicherer Start und Stopp der Bedienung über ein Schiebe-Touchpanel zur Vermeidung von unbeabsichtigten Rührstarts
  • RS232- oder USB-Schnittstelle zum Speichern aller Prozessdaten in einer Datei
  • Kostenlose Software zum Automatisieren und Speichern aller Prozessparameter
Digitales 3.2-Zoll-Display für eine einfache Anwendung:
  • Ermöglicht vorprogrammierte Profile und speichert Profile
  • Intervallbetrieb
  • Beobachten Sie die Drehzahl und Drehmomentkurve
  • Einstellen von Zeitschaltuhr/Countdown/Echtzeit
Specifications
Specifications
Digital
10,5 mm
IP 54
230 V
Abmessungen: 241 x 93 x 328 mm
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Heidolph instruments Hei-TORQUE Precision Serie Rührwerke