Learn More
Heidolph Hei-CHILL 1100 Pro Circulating Chiller
Leistungsstark mit einer Kühlleistung von 1100 W für höchste Verdampfungsraten, auch im Dauerbetrieb, oder für die Versorgung mehrerer Verdampfungssysteme durch einen Umlaufkühler.
5595.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 9.0 to 14.0 L |
---|---|
Kondensatortyp | Luftgekühlt |
Kühlleistung | 1100 W at 20°C |
Flussrate | 10 L/min. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotationsverdampfer |
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17947140
|
Heidolph
591-01660-00 |
EU Plug |
5595.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Bis zu 1100 Watt Kühlleistung erlauben eine effektive und kraftvolle Kühlung sämtlicher Anwendungen auch bei niedrigen Temperaturen oder auch die Versorgung mehrerer Verdampfungssysteme durch einen Umlaufkühler.
- Höchste Leistung für schnelles erreichen der eingestellten Zielwerte und konstante Temperaturen auch bei hochpolaren Lösungsmitteln und kontinuierlichen Verdampfungsprozessen z.B.: in Kombination mit dem Hei-VOLUME Distimatic Pro Automatikmodul
- Umweltschonend dank der Verwendung von natürlichem Kältemittel (R-290) und einem effizienten Kältesystem mit Energiesparlüftern
- Touchscreen-Regler mit Glasoberfläche und integrierter Füllstandsanzeige
- RS-232 Anschlussmöglichkeit für die Ansteuerung über einen Hei-VAP Expert Control oder Ultimate Control oder über die Heidolph Laborsoftware-Prozesslösungen
- Leise Laufgeräusche für störungsfreies Arbeiten mit drehzahlgesteuerten Ventilatoren
- Im Einsatzbereich von -10 °C bis +40 °C mit einer Temperaturkonstanz von +/- 0,5 °C zuverlässige Kühlung für verschiedene Arbeitsprozesse
Spezifikation
9.0 to 14.0 L | |
1100 W at 20°C | |
Rotationsverdampfer | |
Umlaufkühler | |
230 V |
Luftgekühlt | |
10 L/min. | |
-10°C up to 40°C | |
230 V/50 Hz |