missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph Hei-CHILL 1100 Pro Circulating Chiller
Leistungsstark mit einer Kühlleistung von 1100 W für höchste Verdampfungsraten, auch im Dauerbetrieb, oder für die Versorgung mehrerer Verdampfungssysteme durch einen Umlaufkühler.
Marke: Heidolph 591-01660-00
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bis zu 1100 Watt Kühlleistung erlauben eine effektive und kraftvolle Kühlung sämtlicher Anwendungen auch bei niedrigen Temperaturen oder auch die Versorgung mehrerer Verdampfungssysteme durch einen Umlaufkühler.
- Höchste Leistung für schnelles erreichen der eingestellten Zielwerte und konstante Temperaturen auch bei hochpolaren Lösungsmitteln und kontinuierlichen Verdampfungsprozessen z.B.: in Kombination mit dem Hei-VOLUME Distimatic Pro Automatikmodul
- Umweltschonend dank der Verwendung von natürlichem Kältemittel (R-290) und einem effizienten Kältesystem mit Energiesparlüftern
- Touchscreen-Regler mit Glasoberfläche und integrierter Füllstandsanzeige
- RS-232 Anschlussmöglichkeit für die Ansteuerung über einen Hei-VAP Expert Control oder Ultimate Control oder über die Heidolph Laborsoftware-Prozesslösungen
- Leise Laufgeräusche für störungsfreies Arbeiten mit drehzahlgesteuerten Ventilatoren
- Im Einsatzbereich von -10 °C bis +40 °C mit einer Temperaturkonstanz von +/- 0,5 °C zuverlässige Kühlung für verschiedene Arbeitsprozesse
Spezifikation
9.0 to 14.0 L | |
1100 W at 20°C | |
Rotationsverdampfer | |
Umlaufkühler | |
230 V/50 Hz |
Luftgekühlt | |
10 L/min. | |
-10°C up to 40°C | |
EU Plug | |
230 V |