Learn More
Brady™ Massive Schließbügel
Der massive Schließbügel kann für Lockout-Anwendungen unterschiedlicher Größen verwendet werden. Sperren Sie kleine Schaltkästen, große Steuereinheiten und Hebel mit einer Vorrichtung ab. Zwei Schließbügelgrößen: 31,75 x 44,45 und 19 mm Durchmesser. Für 6 Vorhängeschlösser.
Marke: Brady™ 236919
Beschreibung
- Sicherheits-Blockierbügel aus Stahl
- Der massive Schließbügel kann für Lockout-Anwendungen unterschiedlicher Größen verwendet werden
- Sperren Sie kleine Schaltkästen, große Steuereinheiten und Hebel mit einer Vorrichtung ab
- Zwei Schließbügelgrößen: 31,75 x 44,45 mm und 19 mm Durchmesser
- Für 6 Vorhängeschlösser
Spezifikation
Verriegelungsschlösser | |
Rot | |
ANSI-Standard Z244, OSHA 29 CRF 1910.147 | |
6.86 mm | |
0,375 Zoll | |
6.86 x 50.29 x 136.40 mm | |
Blockier- und Verriegelungssystem | |
136,4 mm | |
-30°F bis +200°F | |
1,98 Zoll |
STUBBY LOCKOUT RED | |
Robuster Stahl | |
0,27 Zoll | |
Stubby Verriegelungsschloss | |
10 mm | |
31,75 x 44,45 mm | |
5,37 in. | |
Je 1 | |
-35°bis +177°C | |
50.29 mm |