Learn More
DWK Life Sciences™ KECK™ Klemme, für Kegelschliffe, aus POM
Die KECK™ Klemme dient zur Sicherung einer Normschliffverbindung.
Marke: DWK Life Sciences™ 1091151
60.80 EUR gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
KECK™ Klammern sind geschliffene Verbindungsklemmen, die zur Sicherung von Normschliff-Verbindungen bei Glasvorrichtungen verwendet werden und zeichnen sich durch ihre einfache Handhabung und ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit aus. Die Klammern sind in verschiedenen Materialien (Metall oder Polyoxymethylen) erhältlich.
- Für konische Verbindungen
- Formstabil mit besonders guten Federeigenschaften
- Einfaches, sicheres und schnelles Befestigen
- Erhöhte Sicherheit im Labor, da die Glasoberfläche nicht zerkratzt
- Kennzeichnung der einzelnen Größen zur besseren Unterscheidung
Spezifikation
10 | |
Sichere Glasverbindungen | |
NS 45 |
POM | |
Sichere Glasverbindungen | |
Bernsteinfarben |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen