Learn More
Heidolph instruments Wärmebäder
Dieses Aluminiumbad gewährleistet eine besonders gute Wärmeübertragung und ist mit zwei isolierten Sicherheitsgriffen sowie einem Sicherheitsrand zur sicheren Montage auf der Heizplatte versehen.
251.00 € - 350.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10059090
|
Heidolph instruments
504-93000-00 |
Heizbad für Öl, 1 l |
350.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10739551
|
Heidolph instruments
504-91100-00 |
Heizbad, 4 l |
334.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10702742
|
Heidolph instruments
504-93100-00 |
Heizbad, 1 l | |||||||
Beschreibung
- 1 l-Wärmebad für Öl
- Wärmebad, 1 Liter, für Öl
- Ölbad Heidolph für Öl bei bis zu 250 °C
- Aluminiumbad für überlegenen Wärmetransfer
- Mit zwei isolierten Sicherheitsgriffen und Sicherheitsrand für einen sicheren Gebrauch mit Heizplatten für einen sicheres Stellen auf die heiße Platte
- Maximaltemperatur von 250 °C
- Zubehör für Magnetrührer
Spezifikation
Wärmebad |