Learn More
Heidolph instruments Wärmebäder
Dieses Aluminiumbad gewährleistet eine besonders gute Wärmeübertragung und ist mit zwei isolierten Sicherheitsgriffen sowie einem Sicherheitsrand zur sicheren Montage auf der Heizplatte versehen.
Marke:  Heidolph instruments 504-91100-00
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10739551
  • 343.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • 1 l-Wärmebad für Öl
  • Wärmebad, 1 Liter, für Öl
  • Ölbad Heidolph für Öl bei bis zu 250 °C 
  • Aluminiumbad für überlegenen Wärmetransfer
  • Mit zwei isolierten Sicherheitsgriffen und Sicherheitsrand für einen sicheren Gebrauch mit Heizplatten für einen sicheres Stellen auf die heiße Platte
  • Maximaltemperatur von 250 °C
  • Zubehör für Magnetrührer
Spezifikation
Spezifikation
4 L
Heizbad, 4 l
Wärmebad