Learn More
Heidolph instruments Wärmebäder
Dieses Aluminiumbad gewährleistet eine besonders gute Wärmeübertragung und ist mit zwei isolierten Sicherheitsgriffen sowie einem Sicherheitsrand zur sicheren Montage auf der Heizplatte versehen.
Marke: Heidolph instruments 504-93000-00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.28000kg
Beschreibung
- 1 l-Wärmebad für Öl
- Wärmebad, 1 Liter, für Öl
- Ölbad Heidolph für Öl bei bis zu 250 °C
- Aluminiumbad für überlegenen Wärmetransfer
- Mit zwei isolierten Sicherheitsgriffen und Sicherheitsrand für einen sicheren Gebrauch mit Heizplatten für einen sicheres Stellen auf die heiße Platte
- Maximaltemperatur von 250 °C
- Zubehör für Magnetrührer
Spezifikation
1 l | |
Heizbad für Öl, 1 l | |
Öl | |
Wärmebad |