Learn More
Epredia™ Eindeckmedium
Bewahren Sie Objektträger mit diesem Epredia™ Eindeckmittel über längere Zeiträume ohne Verblassen der Färbungen auf.
Marke: Epredia™ 4111
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Bewahren Sie Objektträger mit Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Eindeckmittel über längere Zeiträume ohne Verblassen der Färbungen auf. Dieses Eindeckmittel ist mischbar mit allen Intermedien, einschließlich Xylolersatz.
- Schnelle Trocknung
- Auf Toluolbasis
- Optisch transparent
Spezifikation
1 pt. | |
2/Karton | |
Eindeckmedium |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: toluene, acrylic resin