Learn More
Buerkle™ Lager- und Stapelbehälter aus Polypropylen
Robuste Lager- und Stapelbehälter aus Polypropylen mit Versteifungsrippen.
Marke: Buerkle™ 3414-0117
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Robuste Lagerbehälter aus strapazierfähigem PP mit Versteifungsrippen.
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
- Nach Euro-Norm
- Deckel und Transportroller als Zubehör lieferbar
Spezifikation
Lagerungs- und Stapelbehälter | |
Polypropylen | |
367 x 267 x 176 mm | |
180 mm | |
400 mm | |
17 l | |
267 mm |
Grau | |
Entspricht EU-Normen | |
400 x 300 x 180 mm | |
176 mm | |
367 mm | |
300 mm |