Learn More
Buerkle™ Lager- und Stapelbehälter aus Polypropylen
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
11 l
17 l
23 l
38 l
45 l
64 l
80 l
Abmessungen (L x B x H):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Robuste Lagerbehälter aus strapazierfähigem PP mit Versteifungsrippen.
- Temperaturbeständig von -40°C bis +90°C
- Nach Euro-Norm
- Deckel und Transportroller als Zubehör lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Lagerungs- und Stapelbehälter |
| Farbe | Grau |
| Material | Polypropylen |
| Zertifizierung/Konformität | Entspricht EU-Normen |
| Abmessungen (T x B x H) innen | 367 x 267 x 116 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 400 x 300 x 120 mm |
| Höhe (metrisch) | 120 mm |
| Innenhöhe (metrisch) | 116 mm |
| Länge (metrisch) | 400 mm |
| Innenlänge (metrisch) | 367 mm |
| Mehr anzeigen |