Learn More
Brand™ HDPE-Pipettenkorb
Aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE). BRAND™ Pipettenkörbe aus HDPE sind mit einem Handgriff ausgestattet, der eine einfache Entnahme ermöglicht. Verringert den Kontakt mit der Spülflüssigkeit. Für den Einsatz mit Pipettenspülungssystemen.
45.45 € - 68.63 €
Spezifikation
Material | HDPE |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Pipettenspülungssysteme |
Enthält | Griff |
Menge | 1 Each |
Höhe (metrisch) | 280 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10768171
|
Brand™
29010 |
460 mm (Pipette) |
68.63 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10539101
|
Brand™
29015 |
600 mm (Pipette) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10120091
|
Brand™
29005 |
360 mm (Pipette) |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
- Für den Einsatz mit Pipettenspülungssystemen
- Griff für einfaches Herausnehmen der Pipetten
- Verringert den Kontakt mit der Spülflüssigkeit
Spezifikation
HDPE | |
Griff | |
280 mm |
Für Pipettenspülungssysteme | |
1 Each | |
145 mm |