Learn More
Brand™ HDPE-Pipettenkorb
Aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE). BRAND™ Pipettenkörbe aus HDPE sind mit einem Handgriff ausgestattet, der eine einfache Entnahme ermöglicht. Verringert den Kontakt mit der Spülflüssigkeit. Für den Einsatz mit Pipettenspülungssystemen.
Marke: Brand™ 29010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE)
- Für den Einsatz mit Pipettenspülungssystemen
- Griff für einfaches Herausnehmen der Pipetten
- Verringert den Kontakt mit der Spülflüssigkeit
Spezifikation
HDPE | |
Griff | |
460 mm (Pipette) | |
145 mm |
Für Pipettenspülungssysteme | |
Je 1 | |
280 mm |