Learn More
Kautex™ HDPE-Fass, oben offen
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet eine hervorragende chemische Beständigkeit. Kautex™ Oben offene Fässer aus HDPE sind eine robuste, zuverlässige Lagermöglichkeit für große Mengen.
70.95 € - 137.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Fass, oben offen |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | UN-Zeichen |
Verschlusstyp | Deckel |
Farbe | Blau |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung, Transfer, Transport, Entsorgung |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10568671
|
Kautex™
2000090867 |
398 mm | 60 l | 620 mm | Deckel, Klammerring und Griff |
92.20 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10199750
|
Kautex™
2000091093 |
493 mm | 120 l | 800 mm | Deckel, Klemmring |
137.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
10400932
|
Kautex™
2000090800 |
313 mm | 30 l | 518 mm | Deckel, Klammerring und Griff |
70.95 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Beschreibung
- UN-Zulassung für Feststoffe
- Erfüllung der GGVS/GGVE-Vorschriften für den Transport von Feststoffen mit einer Dichte von mindestens 1.5 g/ccm
- Lieferung mit PE-Deckel und verzinktem Klemmring
- Lagerung
- Übertragung
- Transport
- Entsorgung
Spezifikation
Fass, oben offen | |
Deckel | |
Lagerung, Transfer, Transport, Entsorgung |
UN-Zeichen | |
Blau | |
HDPE |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kautex™ HDPE-Fass, oben offen