Learn More
Kautex™ HDPE-Fass, oben offen
Artikelnummer. 10400932
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
313 mm
398 mm
493 mm
Kapazität (metrisch):
30 l
60 l
120 l
Höhe (metrisch):
518 mm
620 mm
800 mm
Enthält:
Deckel, Klammerring und Griff
Deckel, Klemmring
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10400932
Marke: Kautex™ 2000090800
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Die Konstruktion aus HDPE gewährleistet eine hervorragende chemische Beständigkeit. Kautex™ Oben offene Fässer aus HDPE sind eine robuste, zuverlässige Lagermöglichkeit für große Mengen.
  • UN-Zulassung für Feststoffe
  • Erfüllung der GGVS/GGVE-Vorschriften für den Transport von Feststoffen mit einer Dichte von mindestens 1,5 g/ccm
  • Lieferung mit PE-Deckel und verzinktem Klemmring
Anwendungen:
  • Lagerung
  • Übertragung
  • Transport
  • Entsorgung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UN-Zeichen
Produkttyp Fass, oben offen
Verschlusstyp Deckel
Kapazität (metrisch) 30 l
Farbe Blau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung, Transfer, Transport, Entsorgung
Material HDPE
Enthält Deckel, Klammerring und Griff
Höhe (metrisch) 518 mm
Außendurchmesser (metrisch) 313 mm