Learn More
Buerkle™ Eckige, enghalsige Flasche
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 mL
50 mL
100 mL
Beschreibung
- Transparent, bruchsicher, aus HDPE
- Spezieller Beschriftungsbereich für Etiketten oder manuelle Beschriftung
- Auslaufsicher
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 20 mL |
Farbe | Transparent |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 13 mm |
Material | HDPE |
Länge (metrisch) | 27 mm |
Menge | 1 |
Breite (metrisch) | 27 mm |
Gewindegröße (metrisch) | 18 mm |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Eng |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Eckige, enghalsige Flasche >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur