Learn More
Thermo Scientific™ Boston-Round-Enghalsflaschen aus HDPE
Beschreibung
Sie eignen sich zum Sammeln von Wasserproben und anderen Flüssigkeiten mit geringer Viskosität, die auf anorganische Spurenanalyten untersucht werden sollen. Thermo Scientific™ Enghals-Rundflaschen Boston Round aus HDPE gewährleisten dank ihrer engen Halsöffnung präzises Ausgießen und sind zertifiziert. Die Zertifizierung bestätigt, dass leistungsbezogene EPA-Normen für Metalle, Zyanid und Fluorid erfüllt oder sogar übertroffen werden.
- HDPE-Behälter mit Polypropylenverschluss mit weißer LDPE-Einlage
- Verschlusskappen auf Behältern befestigt
- Enger Hals für präzises Ausgießen
- Zum Sammeln von Wasserproben und anderen Flüssigkeiten mit geringer Viskosität
Zertifiziert Behälter mit folgenden Merkmalen:
- Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Normen für Metalle, Zyanid und Fluorid erfüllt oder sogar übertroffen werden
- Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4 oz., 125 ml |
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Zertifizierungsparameter | Metalle und Wasserqualität, Zyanid, Fluorid |
Farbe | Naturfarben |
Beschreibung | Boston-Round-Flasche aus HDPE |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.71 Zoll |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,88 in. |
Innendurchmesser (metrisch) | 1.8 cm |
Material | HDPE |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Dokumentation
Scientific Resources
Reference Materials