Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sterile HDPE-Weithalsprobenflasche mit Verschluss
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Sterile HDPE-Weithalsprobenflaschen eignen sich zum Sammeln von Wasserproben für mikrobiologische Analysen. Die Nalgene Behälter mit Qualitätssiegel sind garantiert auslauf- und bruchsicher. Diese robuste Konstruktion hält den Strapazen von Feldeinsätzen stand. Weite Halsöffnung zum einfachen aseptischen Befüllen Zertifizierte Sterilität.
- HDPE-Behälter mit auslaufsicherem† Polypropylen-Verschluss
- Garantiert auslaufsicher†
- Zertifizierte Sterilität
- Verschlusskappen auf Behältern befestigt und zwecks Manipulations- und Sterilitätssicherheit einzeln eingeschweißt
- Eingeschweißt auf Tabletts verpackt
- Weite Halsöffnung zum einfachen aseptischen Befüllen
- Geeignet zum Sammeln von Wasserproben für mikrobiologische Analysen
Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:
- Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jeder Behälter verfügt über einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Jeder Verschluss ist einzeln mit manipulationssicherer Schweißfolie versiegelt
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
Hinweis:
†Der Begriff “auslaufsicher” wird für Thermo Scientific Nalgene Produkte verwendet, die folgende Kriterien erfüllen: a) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Minuten lang einem Druck von 2 psig standhalten und kein Wasser austritt; b) für Flaschen/Kolben/Trichter-Verschlusssysteme mit Verschlüssen über 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Minuten lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 4 oz., 125 ml |
Kapazität (metrisch) | 125 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 4 oz. |
Zertifizierungsparameter | Metalle und Wasserqualität, Zyanid, Fluorid |
Farbe | Naturfarben |
Beschreibung | Nalgene Weithalsflasche aus braunem HDPE |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 1.13 in. |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 1,96 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) | 2.87cm |
Enthält | Zertifizierte Behälter mit folgenden Merkmalen:Zertifiziert steril CofA (Analysezertifikat) im Karton enthalten und mit Chargennummer für Rückverfolgbarkeit barcodiert; Jeder Behälter ist einzeln mit Chargennummer und eindeutiger Behälternummer barcodiert; E |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Reference Materials
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%